Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 590,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
590,00 zł
Quality Level
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
bulk density
530 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form solid | form liquid | form powder | form solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1013520025 | 04022536019710 |
| 1013520100 | 04022536019727 |
| 1013521000 | 04022536019734 |