Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 190,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 669,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
190,00 zł
Nazwa produktu
Fiolet krystaliczny (C.I. 42555), indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
dye content, ≥90% spectrophotometric assay (, calc. on dried substance)
impurities
<0.10% Michler′s ketone
loss
≤7.5% loss on drying, 110°C, 4 h
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
189-194 °C
solubility
10 g/L
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
bulk density
220‑400 kg/m3
λmax
589-594 nm in water
absorbance ratio
0.98-1.20 (Ratio, E (lambdamax - 15 nm)/E (lambdamax + 15 nm))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Tożsamość (UV/VIS-Spectrum): przechodzi test
Charakterystyka absorbancji (Stosunek,E (λmax - 15 nm)/E (λmax + 15 nm)): 0,98 - 1,20
Maksimum absorpcji λmax. (woda): 589 - 594 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,002 g/l; woda): 2000 - 2450
Test TLC: przechodzi test
Keton Michlera: <0,10%
Strata przy suszeniu (110 °C, 4 h): ≤ 7,5%
Przydatność jako wskaźnik (ACS): przechodzi test
Przydatność jako wskaźnik (Reag. Ph. Eur.): przechodzi test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.19 g/cm3 at 20 °C | density 1.19 g/L at 20 °C | density - | density 1.19 g/cm3 at 20 °C |
| pH 2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH 2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L) |
| grade ACS reagent | grade - | grade analytical standard | grade ACS reagent |
| impurities <0.10% Michler′s ketone | impurities - | impurities - | impurities - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility 10 g/L | solubility 10 g/L | solubility water: soluble 50 g/L at 27 °C | solubility water: soluble 50 g/L at 27 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fiolet krystaliczny (C.I. 42555)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1014081000 | 04022536877556 |
| 1014080025 | 04022536020402 |
| 1014080100 | 04022536020419 |