Przejdź do
46364
Crystal Violet
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C25H30N3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.98
EC Number:
208-953-6
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
Colour Index Number:
42555
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Crystal violet may be used as a reference standard in the analysis of crystal violet in salmon fish and in water samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) and magnetic solid phase extraction using magnetic
affinity adsorbent, respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C61586113532675
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cuilan Sun et al.
Respiratory research, 21(1), 210-210 (2020-08-12)
This study investigated the role of fibrinogen-like protein 1 (FGL1) in regulating gefitinib resistance of PC9/GR non-small cell lung cancer (NSCLC). The effect of different concentrations of gefitinib on cell proliferation were evaluated using the CCK-8 assay. FGL1 expression in
Detection of low concentrations of malachite green and crystal violet in water
Safarik.I and Safarikova.M
Water Research, 36, 196-200 (2002)
Confirmatory analysis of malachite green, leucomalachite green, crystal violet and leucocrystal violet in salmon by liquid chromatography?tandem mass spectrometry
Dowling G, et al.
Analytica Chimica Acta, 586, 411-419 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46364-250MG04061832355504