Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL at 20 °C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
617,00 zł
Nazwa produktu
Crystal Violet, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥90.0% anhydrous basis
form
powder
loss
≤7.5% loss on drying
color
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
absorption
passes test
suitability
passes test for sensitivity as indicator
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| suitability passes test for sensitivity as indicator | suitability complies for sensitivity | suitability - | suitability - |
| color green to very dark green | color S. No.: 785 | color green to very dark green | color deep violet, purple |
| solubility water: soluble 50 g/L at 27 °C | solubility water: 0.1% | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form aqueous solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
can we make the solution just by dissolving in water?