Przejdź do
1.04137
Crystal violet (C.I. 42555)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.98
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
potency
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Dye, ≥88% spectrophotometric assay
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
189-194 °C
solubility
10 g/L
density
1.19 g/L at 20 °C
bulk density
220‑400 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®, is a dry dye that can be used to produce a Crystal violet staining solution to differentiate Gram-positive and Gram-negative bacteria in samples of human origin. In the case of Gram-positive bacteria, the bacteria retain their dark blue / dark purple color even after the treatment with decolorizing solution. On the other side Gram-negative bacteria are stained red or pink with the counterstain. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Analysis Note
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 88%
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2050 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C): ≤ 10%
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61135V5265C6158
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
powder
form
aqueous solution
form
powder
composition
Dye, ≥88% spectrophotometric assay
composition
-
composition
-
composition
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)