Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 895,00 zł |
Informacje o tej pozycji
895,00 zł
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
208 °C
potency
505 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
97-99 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -18 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Deaminacyjne sprzęganie benzyloamin i kwasów aryloboronowych: Badania wykazały zastosowanie azotynu izopentylu w deaminacyjnym sprzęganiu benzyloamin i kwasów aryloboronowych, pokazując jego zastosowanie w tworzeniu złożonych cząsteczek do procesów produkcji farmaceutycznej i chemicznej (Sirvinskaite, Reisenbauer i Morandi, 2023).
- Synteza tlenków arylazo-fosfiny i fosfonianów: Wykorzystując azotyn izopentylu, badania ułatwiły syntezę arylazo-tlenków fosfiny i fosfonianów poprzez tworzenie wiązań N-P w warunkach niebieskiego światła LED, przyczyniając się do rozwoju chemii fosforoorganicznej (Shen et al., 2022).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Wolny kwas: odpowiada
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,8720 - 0,8770
Substancje nielotne: ≤ 0,04 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| density 0.872 g/cm3 at 20 °C | density 0.88 g/cm3 at 20 °C | density 0.872 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.72 g/cm3 at 20 °C |
| autoignition temp. 208 °C | autoignition temp. 205 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| transition temp flash point -18 °C | transition temp flash point -40 °C | transition temp - | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotyn izopentylu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1012450250 | 04022536018553 |