Przejdź do
8.20966
Azotyn n-pentylu
for synthesis
Synonim(y):
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4ONO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
207-332-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
65 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
205 °C
bp
104 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -40 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(=O)OCCCCC
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
InChI key
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.012451.011871.01188
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (alkalimetric)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bp
104 °C/1013 hPa
bp
97-99 °C/1013 hPa
bp
210 °C/15.0 hPa
bp
210 °C/15.0 hPa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
32.0 °F
flash_point_c
0 °C