Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
color
colorless to green-yellow, colorless to yellow
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
<-80 °C
solubility
water: soluble 0.38 g/L at 25 °C
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a radical initiator to functionalize multi-walled carbon nanotubes.
- as a reagent in the preparation of 4-carboxy-phenyl diazonium salt tetrafluoroborate.
- in the synthesis of peroxynitrite (ONOO-).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color colorless to green-yellow, colorless to yellow | color - | color - | color - |
| solubility water: soluble 0.38 g/L at 25 °C | solubility - | solubility - | solubility alcohol: very soluble, chloroform: very soluble, diethyl ether: very soluble, glycerol: insoluble, water: slightly soluble |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| assay 96% | assay - | assay 97% (CP) | assay ≥90% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopentyl nitrite
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?