Przejdź do
1.01092
Tlenek glinu 60 G F₂₅₄ neutralny (typ E)
for thin-layer-chromatography
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
430,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
430,50 zł
Cena katalogowa574,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
aluminum oxide matrix, plastic support
form
powder
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator
packaging
pkg of 500 g
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7.7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
Znormalizowane sorbenty zapewniają wiarygodne wyniki za każdym razem. Nasze szerokie spektrum spełnia wszystkie potrzeby. W TLC sorbent w postaci żelu krzemionkowego 60 jest uważany za najbardziej wszechstronny. Nasz asortyment żelu krzemionkowego 60 obejmuje różne gatunki o wielkości cząstek od 5 do 40 µm: krzemionka ze spoiwem gipsowym, krzemionka bez obcego spoiwa i żel krzemionkowy ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Oferujemy również wysokiej jakości tlenek glinu, mikrokrystaliczną celulozę i kieselgur (znany również jako ziemia okrzemkowa).
Analysis Note
Test (CaSO₄-0.5 H₂O): 7 - 10 %
Wartość pH: 7,0 - 8,0
d 10 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): ≤ 5 µm
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): ≤ 15 µm
d 90 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): ≤ 30 µm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.010901.077471.07731
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum oxide matrix, plastic support
material
aluminum oxide matrix, plastic support
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
mp
2050 °C
mp
2050 °C
mp
>1600 °C
mp
>1600 °C
pH
7.7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7.6 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101092050004022536015750