Merck
1.01090
Tlenek glinu 60 G neutralny (typ E)
for thinlayer chromatography
Synonim(y):
Tlenki glinu-PLC, Tlenki glinu-TLC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
aluminum oxide matrix, plastic support
form
powder
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 2.5 kg
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7.6 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
Znormalizowane sorbenty zapewniają wiarygodne wyniki za każdym razem. Nasze szerokie spektrum spełnia wszystkie potrzeby. W TLC sorbent w postaci żelu krzemionkowego 60 jest uważany za najbardziej wszechstronny. Nasz asortyment żelu krzemionkowego 60 obejmuje różne gatunki o wielkości cząstek od 5 do 40 µm: krzemionka ze spoiwem gipsowym, krzemionka bez obcego spoiwa i żel krzemionkowy ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Oferujemy również wysokiej jakości tlenek glinu, mikrokrystaliczną celulozę i kieselgur (znany również jako ziemia okrzemkowa).
Application
  • Matrix Solid-Phase Dispersion Coupled with HPLC-UV for Simultaneous Extraction, Purification and Determination of Six Lignans in Schisandra chinensis Fruits...: W niniejszym badaniu przedstawiono innowacyjną metodę analityczną wykorzystującą neutralny tlenek glinu 60 G jako część procesu dyspersji w fazie stałej matrycy, podkreślając jego skuteczność w złożonych procesach przygotowania próbek i oczyszczania w chemii analitycznej (Song et al., 2022).
  • Tlenek glinu fizycznie obciążony tiosemikarbazydem do selektywnego wstępnego zatężania jonów rtęci(II) z naturalnych próbek wody..: Bada zastosowanie tlenku glinu w zwiększaniu specyficzności i skuteczności wychwytywania jonów rtęci z próbek środowiskowych, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania środowiska i badań zanieczyszczenia (Ahmed, 2008).
  • Heterogeniczne utlenianie Fentona czerni bezpośredniej G w ściekach farbiarskich przy użyciu funkcjonalnego kaolinu z nanoskalą zerową żelaza: Demonstruje katalityczną sprawność tlenku glinu w zaawansowanych procesach utleniania, służąc jako krytyczny składnik w przetwarzaniu odpadów przemysłowych, istotny dla chemików pracujących z katalitycznymi metodami usuwania zanieczyszczeń (Liu et al., 2014).
Analysis Note
Test (CaSO₄-0.5 H₂O): 7 - 10 %
Wartość pH: 7,0 - 8,5
d 10 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): ≤ 5 µm
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): ≤ 15 µm
d 90 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): ≤ 30 µm
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c