Przejdź do
1.01063
Azotan glinu bezwodny
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Aluminium nitrate nonahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al(NO3)3 · 9 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.13
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-751-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
41.9 g/L
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (complexometric)
form
solid
potency
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
73 °C
solubility
41.9 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.002%, K: ≤0.002%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kolorymetryczne i fotoluminescencyjne chemoczujniki na bazie tiazolu do wykrywania jonów As(3+): Ta aplikacja podkreśla wykorzystanie testów arsenu w opracowywaniu czułych chemosensorów, które mają kluczowe znaczenie dla monitorowania poziomów arsenu w różnych środowiskach, zapewniając zdrowie i bezpieczeństwo publiczne (Dhanasekaran K et al., 2024).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 2,0 - 4,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
K (potas): ≤ 0,002 %
Na (sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (amon): ≤ 0,02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9309541.010861.03883
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
41.9 g/L
solubility
acetone: soluble, alcohols: soluble, water: soluble (highly soluble)
solubility
41.9 g/L
solubility
-
assay
≥98.5% (complexometric)
assay
99.99% (trace metals basis)
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
99.0-101.0% (complexometric)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
density
1.72 g/cm3
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan glinu bezwodny
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101063050004022536015255
101063905004022536015279