Przejdź do
1.01086
Azotan glinu bezwodny
EMPLURA®
Synonim(y):
Aluminium nitrate nonahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 190,00 zł
12 892,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al(NO3)3 · 9 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.13
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-751-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
41.9 g/L
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥95.0% (complexometric)
form
solid
potency
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
73 °C
solubility
41.9 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.03%
cation traces
Fe: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kwasowość powierzchniowa i hydrofilowość koprecypitowanych kserożeli Al(2)O(3)-SiO(2) przygotowanych z bezwodnego azotanu glinu i tetraetyloortokrzemianu...: Badanie to bada właściwości kserożeli, podkreślając ich znaczenie w katalizie i materiałoznawstwie, podkreślając rolę bezwodnego azotanu glinu w modyfikowaniu właściwości powierzchni (Okada et al., 1999).
  • Jak ewoluują warstwowe podwójne wodorotlenki. Pierwszy wgląd in situ w procesy ich syntezy...: Omówiono syntezę warstwowych podwójnych wodorotlenków przy użyciu bezwodnego azotanu glinu, dostarczając cennych informacji dla chemików zajmujących się chemią materiałów i nanotechnologią (Terraschke et al., 2022).
  • Modele wibracyjne dla kryształu z 36 cząsteczkami wody w komórce elementarnej: Widma IR z eksperymentu i obliczeń..: Przedstawiono analizę wibracyjną struktur krystalicznych z udziałem bezwodnego azotanu glinu, która może pomóc w zrozumieniu interakcji molekularnych i inżynierii krystalicznej (Hermansson et al., 2015).
  • Aktywność przeciwutleniająca i cytotoksyczność ekstraktu z bulw i liści topinamburu na komórkach fibroblastów HaCaT i BJ...: Chociaż badania te koncentrują się na ekstraktach roślinnych, wykorzystują metodologie i techniki analizy, które mogą być wnikliwe dla chemików pracujących ze złożonymi matrycami organicznymi i ich interakcjami z jonami nieorganicznymi, takimi jak te z bezwodnego azotanu glinu (Zagórska-Dziok i in., 2018).
  • Porównawcze działanie mobilizujące glinu kilku chelatorów u szczurów z mocznicą obciążonych glinem...: Badanie to dostarcza danych na temat bioaktywności chelatorów, w tym tych, które mogą wchodzić w interakcje z bezwodnym azotanem glinu, istotnych dla chemików medycznych i farmaceutycznych koncentrujących się na toksyczności metali i strategiach leczenia (Corbella i in., 1994).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 95,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.03 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,01 %
Substancje niewytrącane przez amoniak (jako siarczan): ≤ 0,5 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101063237973229415
description
EMPLURA®
description
for analysis EMSURE®
description
ACS reagent, ≥98%
description
99.997% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
crystals
form
crystals and lumps
solubility
41.9 g/L
solubility
41.9 g/L
solubility
-
solubility
ethanol: very soluble(lit.)
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
≥98.5% (complexometric)
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
99.997% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Fe: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.002%, K: ≤0.002%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Ca: 0.005%, Fe: ≤0.002%, K: 0.002%, Mg: 0.001%, Na: 0.005%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
cation traces
-
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate)
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan glinu bezwodny
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)