Przejdź do
930954
Aluminum nitrate nonahydrate
99.99% (trace metals basis)
Synonim(y):
Aluminum nitrate hydrate, Nitric acid aluminum salt nonahydrate, Aluminium nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
912,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.13
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.99% (trace metals basis)
Form:
powder
Solubility:
acetone: soluble, alcohols: soluble, water: soluble (highly soluble)
912,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
(2.5 - 3.5 at 50 g/L at 25 °C)
Quality Segment
assay
99.99% (trace metals basis)
form
powder
reaction suitability
core: aluminum
impurities
≤150 ppm (trace metals analysis)
mp
73 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble, alcohols: soluble, water: soluble (highly soluble)
density
1.72 g/cm3
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Aluminum nitrate nonahydrate is a white crystalline solid and highly soluble in water. It is a strong oxidizing agent and widely used in field of catalysis, solar cells, semiconductors, and metal coatings.
Application
Aluminum nitrate nonahydrate can be used :
  • As a precursor to prepare Al-ion electrolyte for dye-sensitized solar cells (DSSCs). It enhances photoconversion efficiency of solar cells.
  • As a dopant to prepare Al-ZnO thin films for solar cells by sol-gel method.
  • As a starting material to fabricate NiAl layered hydroxide electrode with high capacity and more stable cycling ability, for Li-ion batteries.
  • To prepare α-alumina fibers by sol-gel processing. These dense fibers are used in the fabrication of catalytic supports, electronic devices, anticorrosion coating, and medical implants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
237973229415
description
99.99% (trace metals basis)
description
ACS reagent, ≥98%
description
99.997% trace metals basis
form
powder
form
crystals
form
crystals and lumps
assay
99.99% (trace metals basis)
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
99.997% trace metals basis
solubility
acetone: soluble, alcohols: soluble, water: soluble (highly soluble)
solubility
-
solubility
ethanol: very soluble(lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
73 °C (lit.)
mp
73 °C (lit.)
mp
73 °C (lit.)
density
1.72 g/cm3
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum nitrate nonahydrate
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)