Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (complexometric)
form
solid
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.1% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate), ≤0.3% Free acid (as HNO3)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
47 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Mn: ≤0.02%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe+3].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.3HNO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;3*(H,2,3,4);9*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;
InChI key
MUSSTCMSWRZDLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wolny kwas (jako HNO₃): ≤ 0,3 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Cu (miedź): ≤ 0,005 %
K (potas): ≤ 0.005 %
Mg (Magnez): ≤ 0.001 %
Mn (Mangan): ≤ 0.02 %
Na (Sód): ≤ 0.005 %
Pb (Ołów): ≤ 0.001 %
Zn (cynk): ≤ 0,001 %
Substancje niewytrącane przez amoniak (jako siarczan): ≤ 0,1 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form crystals | form - |
| assay 99.0-101.0% (complexometric) | assay ≥99.999% trace metals basis | assay ≥99.95% trace metals basis | assay 98-101% |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| impurities ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.3% Free acid (as HNO3), ≤0.1% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate) | impurities ≤10.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - |
| density 1.68 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan(III) żelaza(II) bezwodny
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1038831000 | 04022536044538 |
| 1038830250 | 04022536044521 |