Przejdź do
1.00971
Etanol
greener alternative
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
Synonim(y):
Alkohol etylowy, EtOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4040,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 110,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
EC Index Number:
200-578-6
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, ChP, Ph. Eur.
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
92.6-95.2% (m/m)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
95.1-96.9 % (v/v), 96%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 17 °C
density
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 Zasad Zielonej Chemii. Ten produkt jest bio-etanolem i jest zgodny z 5. zasadą Zielonej Chemii "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze" oraz 7. zasadą "Wykorzystanie surowców odnawialnych".
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która spełnia Twoje potrzeby, a także wymagania prawne, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji. Dzięki naszemu know-how w zakresie zastosowań i wiedzy regulacyjnej wspieramy klientów na każdym etapie opracowywania, zwiększania skali i produkcji.
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są oferowane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Application
Etanol jest stosowany jako rozpuszczalnik w preparatach doustnych, miejscowych i pozajelitowych.
Ze względu na niskie limity drobnoustrojów i endotoksyn, Ethanol 96% Emprove® Expert jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wysokiego ryzyka.
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.009868.187601.02371
Ethanol 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
SAFC
1.00971
Ethanol
Ethanol absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00986
Ethanol
Ethanol absolute EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.18760
Ethanol
Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.02371
Ethanol
concentration
95.1-96.9 % (v/v), 96%
concentration
≥99.5 % (v/v)
concentration
-
concentration
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., ChP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
92.6-95.2% (m/m)
assay
≥99.2% (m/m)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPLURA®
product line
SupraSolv®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup - (ethanol)
flash_point_c
13 °C - closed cup - (ethanol)
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100971601004022536012742
100971602504022536012759
100971995004027269055400
100971100004022536012698
100971619004022536530239
100971250004022536012711