Przejdź do
8.18760
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), for preparative purposes, synthesis, cleaning, extraction and analytical purposes, EMPLURA®
Synonim(y):
Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
180 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
EC Index Number:
200-578-6
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethanol, absolute EMPLURA®, for preparative purposes
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.2% Water
evapn. residue
≤0.0025%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethanol (EMPLURA® grade product) is ideal for numerous basic applications, such as preparative lab work, cleaning, or standard production processes.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biorenewable and alternative to petrochemical solvents. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here  for more information.
Application
  • Effects of ethanol or ethylene glycol exposure on PPAR gamma and aromatase expression in adipose tissue.: This study explores the biochemical effects of ethanol exposure on protein expressions impacting metabolic pathways in adipose tissues, highlighting its analytical application in understanding chemical interactions within biological systems (Vogel et al., 2024).
  • Advancing ethanol content determination in hydrogels: non-destructive and operational methods for health and criminal inspections.: Focuses on non-destructive techniques for determining ethanol content in hydrogels, critical for applications in healthcare monitoring and forensic analysis, offering insights into ethanols role in public health and safety (de O Morais et al., 2024).
  • The gastroprotective effect of Yucca filamentosa standardized crude leaves extract versus its nano-cubosomal formulation in ethanol-induced gastric injury.: Investigates the protective effects of plant extracts against ethanol-induced gastric damage, utilizing ethanol as a tool for studying therapeutic responses and formulation efficacy in clinical biochemistry settings (Hammad et al., 2024).
  • Atomic Layer Deposition of TiO(2) on Si Window Enables In Situ ATR-SEIRAS Measurements in Strong Alkaline Electrolytes.: Describes the enhancement of spectroscopic measurements through the atomic layer deposition of TiO2, facilitated by ethanol processes, improving analytical methodologies in chemically aggressive environments (Cai et al., 2024).
Features and Benefits
This bioethanol is a suitable choice for a sustainable future because of its high quality, affordability, and ready availability.     
  • It is produced from grain or sugarcane, a renewable source
  • Less toxic than synthetic ethanol (no toxic by-products)     
  • The production method is safer for the environment
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.790
Evaporation residue: ≤ 0.0025 %
Water: ≤ 0.20 %
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.009831.009671.00971
Ethanol absolute EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.18760
Ethanol
Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Ethanol
Ethanol 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00967
Ethanol
Ethanol 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
SAFC
1.00971
Ethanol
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m), 92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m)
assay
92.6-95.2% (m/m)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
683 °F
autoignition temp.
683 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is it possible to order a volume of up to 50 mL, solely from a safety perspective?
    1 answer
    1. We offer this product in 1 L, 2.5 L, 25 L and 180 L pack sizes. Any of these sizes can be shipped and delivered safely. Please consult a local EH&S representative for further safety consultation regarding this product.
      Helpful?
  2. Hola, este etanol es de grado alimentario? gracias
    1 answer
    1. This product is not a food grade item and is suitable for research use only. Currently, a food grade product option is not available. Please see the link below to review available pharma manufacturing grade products:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/64-17-5?facet=facet_web_eqp%3A500&facet=facet_web_eqp%3A600&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=64-17-5&type=cas_number
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. I am looking for the Ethanol for making 80% ethanol foe decontamination and cleaning. It does not have to be good grade. Could you tell me which one is suitable? I would like to purchase 25L.
    1 answer
    1. This product is a non-denatured Ethanol product. For general decontamination and cleaning purposes, denatured Ethanol is preferred as a more cost effective option. See the links below to review products that may be of interest:
      R3279, 80% Reagent Alcohol, 1 Gal
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r3279
      362808, Reagent Alcohol, 90%, 1L, 4L, and 18L
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/362808
      Helpful?
  6. I would like to know whether this product is suitable for RNA extraction.
    1 answer
    1. This product is not tested for any specific application, including RNA extraction. Should this be a requirement, see product E7023, which is qualified for use in RNA and DNA extraction. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/e7023