Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 768,00 zł |
Informacje o tej pozycji
281,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reactivity: thiol reactive, reagent type: protection reagent
mp
119-123 °C (lit.)
functional group
chloro, phenyl
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
InChI key
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥97.0% (HPLC) | description 98% | description 96% |
| assay 95% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥95.5%, 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive, reactivity: thiol reactive | reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| mp 119-123 °C (lit.) | mp 123-125 °C | mp 114-116 °C (subl.) (lit.) | mp - |
| functional group chloro, phenyl | functional group phenyl, chloro | functional group phenyl, ether, hydroxyl | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?