Przejdź do
1.00965
Tetrachloroetylen
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
Czterochlorek etylenu, perchloroetylen, PCE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.83
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
204-825-9
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
121 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
potency
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.0005 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water, ≤20 ppm Hydrocarbons (related to squalane/squalene(3050-2900 cm-1))
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmittance
290 nm, ≥20%, 295 nm, ≥65%, 300 nm, ≥80%, 305 nm, ≥85%
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
solubility
0.16 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 290 nm Amax: ≤0.70, λ: 295 nm Amax: ≤0.19, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 305 nm Amax: ≤0.07
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
General description
Dokładne wyniki analityczne w spektroskopii UV/VIS i spektroskopii w podczerwieni zależą od zastosowania bardzo czystych rozpuszczalników do przygotowania próbek. Gama rozpuszczalników Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> została specjalnie zaprojektowana do spektroskopii i innych zastosowań wymagających rozpuszczalników o najwyższej czystości spektralnej. Proces uszlachetniania pozwala na większy stopień bezpieczeństwa w zastosowaniach i uniknięcie błędnej interpretacji wyników analitycznych spowodowanych śladami zanieczyszczeń UV, IR i fluorescencji. Rozpuszczalniki Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> oferują najlepszą przepuszczalność promieniowania UV. We wszystkich specyfikacjach określono minimalną przepuszczalność dla 5 typowych długości fal.
Application
  • Trichloroetylen, tetrachloroetylen i tetrachlorek węgla w atmosferze miejskiej: proporcje mieszania i wzorce czasowe...: W niniejszym badaniu zbadano stężenia atmosferyczne tetrachloroetylenu i związków pokrewnych, podkreślając ich wzorce czasowe i implikacje dla monitorowania środowiska i ram regulacyjnych (de Blas et al., 2013).
  • Przygotowanie wzorców butli gazowych do pomiaru śladowych poziomów benzenu i tetrachloroetylenu...: W tym artykule omówiono przygotowanie wzorców butli gazowych do dokładnego pomiaru śladowych poziomów tetrachloroetylenu, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania środowiska i przemysłu (Schmidt et al., 1983).
  • Zastosowanie monolitycznego krzemionkowego adsorbentu kapilarnego do wstępnego zatężania unoszącego się w powietrzu trichloroetenu i tetrachloroetenu...: W artykule przedstawiono nowatorską metodę wykorzystującą monolityczne krzemionkowe adsorbenty kapilarne do wstępnego zatężania i późniejszej analizy unoszącego się w powietrzu tetrachloroetylenu, zwiększając możliwości wykrywania w monitorowaniu środowiska (Chang et al., 2006).
  • Oznaczanie śladowych ilości tetrachloroetylenu w wodach naturalnych za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z bezpośrednim wtryskiem wody...: Badania te zapewniają metodę śladowego oznaczania tetrachloroetylenu w wodach naturalnych przy użyciu wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej, kluczową dla monitorowania jakości wody i oceny wpływu na środowisko (Kummert et al., 1978).
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0096402666371696
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
FTIR: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99%
solubility
0.16 g/L
solubility
0.16 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrachloroetylen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available