Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
706,00 zł
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
irradiated
form
granular
feature
granulated
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
media fill: suitable, microbiological culture: suitable
solubility
30 g/L
bulk density
570 kg/m3
application(s)
aseptic process simulation, pharmaceutical
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
anaerobic bacteria
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability anaerobic bacteria | suitability nonselective for | suitability anaerobic bacteria | suitability bacteria |
| agency EP, USP, JP | agency EP, USP | agency EP, JP, USP | agency - |
| application(s) aseptic process simulation, pharmaceutical | application(s) aseptic process simulation | application(s) aseptic process simulation, pharmaceutical | application(s) environmental |
| technique(s) media fill: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) media fill: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| form granular | form liquid (ready-to-use) | form granular | form powder |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Powiązane treści
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1008005000 | 04022536720708 |
| 1008000500 | 04022536778891 |