Przejdź do
1.00789
Ethyl acetate
for gas chromatography MS SupraSolv®
Synonim(y):
Essigester, Ethyl ester, EtOAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
721,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-500-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat), >18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.02% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
  • Bio-guided isolation of a new sesquiterpene from Artemisia cina with anthelmintic activity against Haemonchus contortus L3 infective larvae.: This study explores the isolation of bioactive compounds from Artemisia cina, demonstrating the use of ethyl acetate in the extraction and purification processes. These findings may inspire chemists in academia to develop novel extraction techniques for natural products (Arango-De la Pava et al., 2024).
  • Attractant and repellent properties of Senna didymobotrya plant extracts to Amblyomma variegatum and Rhipicephalus appendiculatus.: This article details the use of ethyl acetate in extracting compounds from the Senna plant, which are tested for pesticidal properties, providing insights into its use in bioassay-guided fractionation (Kinyua et al., 2024).
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008681.036491.00863
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
solubility
85.3 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
85.3 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
autoignition temp.
801 °F
autoignition temp.
801 °F
autoignition temp.
801 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich
Questions
  1. I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?
    1 answer
    1. Yes, this material is packaged in glass bottles.