Przejdź do
1.00868
Ethyl acetate
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
923,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-500-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat), >18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
260 nm, ≥50%, 265 nm, ≥80%, 270 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Application
  • [Determination of 12 prohibited veterinary drug residues in pig urine by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry]: Ethyl acetate is utilized for sample preparation in this advanced method to detect drug residues in animal samples, emphasizing its role in veterinary pharmaceutical compliance (Wan et al., 2024).
  • Therapeutic effect of Ginkgetin on smoke-induced airway inflammation by down-regulating the c/EBPβ signaling pathway and CCL2 expression: This study explores the anti-inflammatory properties of Ginkgetin, where ethyl acetate is used in the extraction process, highlighting its utility in biomedical research (Tao et al., 2024).
  • Effect of methanol extract of Plectranthus esculentus N.E.Br tuber and its fractions on indices of benign prostatic hyperplasia in Wistar rats: Ethyl acetate is employed in the extraction of bioactive compounds for pharmacological studies, showing its critical role in therapeutic applications (Kanu et al., 2024).
  • Phytochemical evaluation of Ziziphus mucronata and Xysmalobium undulutum towards the discovery and development of anti-malarial drugs: Demonstrates the use of ethyl acetate in phytochemical screenings, contributing to the development of new anti-malarial medications (Buthelezi et al., 2024).
  • The First Records of the In Silico Antiviral and Antibacterial Actions of Molecules Detected in Extracts of Algerian Fir (Abies numidica De Lannoy) Using LC-MS/MS Analysis: This research utilizes ethyl acetate for extracting compounds from plants for antiviral and antibacterial testing, underscoring its importance in the study of natural products (Benouchenne et al., 2024).
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6505281.109721.00863
grade
HPLC grade
grade
HPLC Plus
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
99.9%
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100868100004022536011394
100868250004022536011417
100868400804027269301583
100868901004022536862613
100868400004022536658124
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?