Przejdź do
1.00659
Wodzian kwasu wolframowego
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Kwas krzemotungstowy, kwas wolframokrzemowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H4[Si(W3O10)4] · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2878.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
234-719-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤20 ppm Total nitrogen (N)
loss
≤16% loss on ignition, 750 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
bulk density
200‑500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Fe: ≤10 ppm, K: ≤200 ppm, Na: ≤200 ppm, heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[Si](O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 20 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 20 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 20 ppm
Fe (żelazo): ≤ 10 ppm
K (potas): ≤ 200 ppm
Na (sód): ≤ 200 ppm
Strata przy zapaleniu (750 °C): ≤ 16 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.005821.0058395395
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
impurities
≤20 ppm Total nitrogen (N)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤100 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodzian kwasu wolframowego
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100659002504022536008776
100659010004022536008783