Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
603,00 zł
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
107 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
bulk density
960 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Cu: ≤10 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤200 ppm, Na: ≤200 ppm, Pb: ≤20 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Przenośny czujnik oparty na kaliksarenie do bezpośredniego oznaczania zawartości efedryny w ziołowych preparatach odchudzających...: Wodzian kwasu tungstofosforowego jest wykorzystywany jako przewodnik protonowy w opracowywaniu czujnika opartego na kaliksarenie, umożliwiającego precyzyjne wykrywanie efedryny w produktach ziołowych, pokazując jego zastosowanie w chemii analitycznej dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego (Wahba et al., 2021).
- Nowy półprzewodnikowy przewodnik protonowy: Hydrat soli na bazie imidazolu i 12-tungstofosforanu...: W artykule przedstawiono hydrat kwasu wolframowo-fosforowego jako kluczowy składnik nowego półprzewodnikowego przewodnika protonowego, oferujący znaczący postęp w materiałoznawstwie dla ogniw paliwowych i innych zastosowań energetycznych (Martinelli et al., 2021).
- Lokalizacja, siła kwasu i mobilność kwaśnych protonów w Kegginie 12-H3PW12O40: połączone badanie spektroskopii NMR w ciele stałym i obliczeń kwantowo-chemicznych DFT..: Badania te badają właściwości kwasowe i mobilność protonów hydratu kwasu wolframowo-fosforowego przy użyciu zaawansowanych technik NMR i DFT, zapewniając cenny wgląd w katalizę i naukę o materiałach (Yang et al., 2005).
Analysis Note
Siarczan (SO₄): ≤ 100 ppm
Cu (Miedź): ≤ 10 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 20 ppm
K (Potas): ≤ 200 ppm
Na (Sód): ≤ 200 ppm
Pb (Ołów): ≤ 20 ppm
Strata przy zapaleniu (750 °C): ≤ 17 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form powder or crystals |
| pH 1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH 1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH 2 (20 °C) | pH - |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| cation traces Cu: ≤10 ppm, K: ≤200 ppm, Pb: ≤20 ppm, Fe: ≤20 ppm, Na: ≤200 ppm | cation traces Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.005% | cation traces Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodzian kwasu wolframowo-fosforowego
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 171565-18L-C | 04061838234902 |
| 171565-4X25ML | 04065268444450 |
| 171565-100ML | 04061838751058 |
| 257117-200ML | 04061838126085 |
| 331376-PZ | 04061823810920 |
| 703575-800ML | 04061837845161 |
| 703575-100ML | 04061837845154 |
| 171565-18L | 04061838751065 |
| 171565-800ML | 04061838751089 |
| 171565-50ML | 04061838751072 |
| 331376-50ML | 04061838126559 |
| 331376-100ML | 04061826727867 |
| 331376-4X25ML | 04065268447413 |
| 331376-800ML | 04061826727874 |
| 1005830250 | 04022536008271 |
| 1005830100 | 04022536008264 |