Przejdź do
1.00582
Wodzian kwasu wolframowo-fosforowego
cryst. EMPLURA®
Synonim(y):
Kwas fosfotungstowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
557,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
110 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2880.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
215-682-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
solid
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
107 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
bulk density
960 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Straty podczas zapłonu (750 °C): ≤ 17 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4006455970100583
description
cryst. EMPLURA®
description
reagent grade
description
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
description
for analysis EMSURE®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C)
pH
-
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble at 20 °C
cation traces
Cu: ≤0.001%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.002%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Cu: ≤10 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤200 ppm, Na: ≤200 ppm, Pb: ≤20 ppm
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)