Przejdź do
95395
Tungstosilicic acid hydrate
purum p.a.
Synonim(y):
Silicotungstic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2878.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
powder or crystals
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum p.a.
Quality Segment
form
powder or crystals
loss
≤20% loss on ignition
solubility
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
  • Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
  • Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
  • Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T278638334171406
description
purum p.a.
description
-
description
≥99.9% trace metals basis
description
purum p.a., ≥99.0% (NT)
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
purum p.a.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder, chunks or granules
form
crystals
solubility
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tungstosilicic acid hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)