Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek azotynowych, photometric, 1.0-90.0 mg/L (NO2-N), 3.3-295.2 mg/L (NO2-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrite
measuring range
1.0-90.0 mg/L (NO2-N), 3.3-295.2 mg/L (NO2-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
electroplating
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Iron sulfate)
storage temp.
15-25°C
General description
Test komórkowy na azotyny Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości azotynów w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W kwaśnym roztworze jony azotynowe reagują z siarczanem etylenodiaminowym żelaza(II), tworząc żółty do zielono-brązowego związek żelaza(II), który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrite | specific analyte(s) nitrate |
| detection method photometric (Iron sulfate) | detection method photometric (Nitrospectral) | detection method photometric (Griess’ reaction) | detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 1.0-90.0 mg/L (NO2-N), 3.3-295.2 mg/L (NO2-) | measuring range 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-) | measuring range 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), 0.03-2.30 mg/L (NO2-) | measuring range 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) agriculture | application(s) aquaculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek azotynowych
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006090001 | 04027269044824 |