Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 769,00 zł |
Informacje o tej pozycji
769,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek azotanowych, photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Nitrospectral)
storage temp.
15-25°C
General description
Test komórkowy na azotany Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie azotanów w próbkach wody. Azotan jest niezbędnym składnikiem odżywczym wymaganym do wzrostu zwierząt i roślin. Jednak podwyższony poziom azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności dla kobiet w ciąży i niemowląt. Dlatego w wielu krajach poziom azotanów w źródłach wody jest regulowany.
Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów (np. serwatki) oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate |
| detection method photometric (Nitrospectral) | detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) | detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) | detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), 2.2-79.7 mg/L (NO3-) | measuring range 102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N) | measuring range 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-) | measuring range 1.0-50.0 mg/L (NO3-N), 4-221 mg/L (NO3-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek azotanowych
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Protokoły
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Produkty
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1145420001 | 04022536155647 |