Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
Informacje o tej pozycji
612,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek azotynowych, photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
measuring range
0.010-0.700 mg/L (NO2-N), 0.03-2.30 mg/L (NO2-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Griess’ reaction)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do EPA 354.1, APHA 4500-NO2 - B i DIN EN 26777.
Spectroquant® Nitrite Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości azotynów w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W kwaśnym roztworze jony azotynowe reagują z kwasem sulfanilowym, tworząc sól diazoniową. Ta reaguje z dichlorowodorkiem N-(1-naftylo)etylenodiaminy, tworząc czerwono-fioletowy barwnik azowy, który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2DD), który umożliwia płynne rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek azotynowych
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?