Przejdź do
1.14563
Nitrate Cell Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek azotanowych, photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna, DMP 0,5 - 25,0 mg/l, NO3-N 2,2 - 110,7 mg/l NO3- Spectroquant ®
Metoda odpowiada normie ISO 23696-1, normie standaryzującej stosowanie tej "metody zamkniętej rurki na małą skalę" dla tego ważnego parametru. Metoda jest również analogiczna do DIN 38405-9.
Test komórkowy na azotany Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie azotanów w próbkach wody. Azotan jest niezbędnym składnikiem odżywczym wymaganym do wzrostu zwierząt i roślin. Jednak podwyższony poziom azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności dla kobiet w ciąży i niemowląt. Dlatego poziom azotanów w źródłach wody jest regulowany w wielu krajach.
Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów (np. serwatki) oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.147641.006141.14547
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (Griess’ reaction)
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrite
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-)
measuring range
1.0-50.0 mg/L (NO3-N), 4-221 mg/L (NO3-)
measuring range
102-996 mg/L (NO3-), 23-255 mg/L (NO3-N)
measuring range
0.010-0.700 mg/L (NO2-N), 0.03-2.30 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek azotanowych
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Produkty
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114563000104022536155838