Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł | |
| 1200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
469,00 zł
Nazwa produktu
Test ozonu, photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 1200 tests (depending on package size), sufficient for 200 tests
specific analyte(s)
ozone
measuring range
0.010-4.00 mg/L (O3)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disinfection control
drinking water
mineral water
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji. Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ozone | specific analyte(s) ozone | specific analyte(s) ozone | specific analyte(s) chlorine |
| detection method photometric (DPD) | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (DPD) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.010-4.00 mg/L (O3) | measuring range 0.007-0.20 mg/L (O3) | measuring range 0.15-10 mg/L (O3) | measuring range 0.020-10.00 mg/L (ClO2) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 103322-5G | 04061838344786 |
| 103322-100G | 04061838344779 |
| 1006070002 | 04022536961552 |
| 1006070001 | 04022536733814 |