Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
Informacje o tej pozycji
612,00 zł
Nazwa produktu
Test dwutlenku chloru, photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 200 tests
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
mineral water
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test dwutlenku chloru Spectroquant® umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe w różnych wodach. Jako jeden z kilku tlenków chloru, jest silnym i użytecznym środkiem utleniającym stosowanym w uzdatnianiu wody i wybielaniu. W słabo kwaśnym roztworze dwutlenek chloru reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie. Chlor jest maskowany przed reakcją barwną.
Metoda jest analogiczna do APHA 4500-ClO2 D i DIN 38408-5.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (DPD) | detection method colorimetric | detection method photometric (Iron(III)-thiocyanate) | detection method photometric (Iron(III)-thiocyanate) |
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine dioxide | specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.020-10.00 mg/L (ClO2) | measuring range 0.020-0.55 mg/L (ClO2) | measuring range 0.10-5.00 mg/L (Cl-) | measuring range 2.5-250 mg/L (Cl-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) - | application(s) aquaculture | application(s) agriculture |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Protokoły
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006080001 | 04022536735764 |