Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 300 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test ozonu, colorimetric, 0.007-0.20 mg/L (O3), for use with MCOLORTEST®
product line
MColortest®
Quality Level
specific analyte(s)
ozone
measuring range
0.007-0.20 mg/L (O3)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna, DPD, z kartą kolorów i blokiem porównawczym z długimi probówkami 0,007 - 0,017 - 0,030 - 0,040 - 0,055 - 0,070 - 0,10 - 0,14 - 0,20 mg/l O2 MQuant®
Test ozonu MQuant® (formalnie MColortest®) mierzy zawartość ozonu w:
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze ozon reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik. Stężenie ozonu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Unikalny blask druku i jego precyzyjna gradacja kolorów pozwalają na precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń. Dzięki długim probówkom możliwe jest pokrycie szerokiego zakresu pomiarowego.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18759 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
- Woda basenowa
- Woda pitna
- Roztworach dezynfekujących
- Woda technologiczna
- Ściekach
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze ozon reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik. Stężenie ozonu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Unikalny blask druku i jego precyzyjna gradacja kolorów pozwalają na precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń. Dzięki długim probówkom możliwe jest pokrycie szerokiego zakresu pomiarowego.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18759 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ozonu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1187550001 | 04022536878713 |