Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
300 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł 952,50 zł |
Informacje o tej pozycji
952,50 zł
Cena katalogowa1270,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Test ozonu, colorimetric, 0.15-10 mg/L (O3), for use with MCOLORTEST®
product line
MColortest®
Quality Segment
specific analyte(s)
ozone
measuring range
0.15-10 mg/L (O3)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Woda pitna
- Ściekach
- Woda technologiczna
- Roztworach dezynfekujących
- Woda w basenach kąpielowych
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze ozon reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik. Stężenie ozonu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami tarczy kolorów. Test ocenia reakcję barwną w oparciu o metodę światła przechodzącego. Dzięki temu nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania. Kolorowy dysk jest wykonany z bardzo trwałego, odpornego na światło tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadaje się do obszarów przemysłowych i środowisk wilgotnych.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18759 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Application
- Monitorowanie jakości powietrza: Testy ozonu mają kluczowe znaczenie dla monitorowania jakości powietrza, szczególnie w obszarach miejskich i przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie ozonem jest istotnym problemem. Testy te pomagają w ocenie stężenia ozonu w atmosferze i jego wpływu na zdrowie publiczne i środowisko. Ostatnie badania dokonały przeglądu różnych metod analitycznych stosowanych do wykrywania ozonu gazowego, podkreślając ich znaczenie w ochronie środowiska i zgodności z przepisami (Petruci et al., TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2022).
- Badania środowiskowe: W badaniach środowiskowych testy ozonu są wykorzystywane do badania źródeł i dystrybucji ozonu w różnych ekosystemach. Testy te są niezbędne do zrozumienia reakcji chemicznych, które wytwarzają ozon i jego roli w chemii atmosfery. Zaawansowane techniki analityczne, takie jak przenośne czujniki absorpcji głębokiego promieniowania UV, są wykorzystywane do dokładnego pomiaru poziomów ozonu, zapewniając szczegółowy wgląd w dynamikę ozonu w środowisku (Zheng et al., Trends in Environmental Analytical Chemistry, 2023).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description colorimetric, 0.15-10 mg/L (O3), for use with MCOLORTEST® | description colorimetric, 0.007-0.20 mg/L (O3), for use with MCOLORTEST® | description colorimetric, 0.1-5 mg/L (Zn), for use with MQUANT® | description photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant® |
| specific analyte(s) ozone | specific analyte(s) ozone | specific analyte(s) zinc | specific analyte(s) ozone |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (DPD) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 0.15-10 mg/L (O3) | measuring range 0.007-0.20 mg/L (O3) | measuring range 0.1-5 mg/L (Zn) | measuring range 0.010-4.00 mg/L (O3) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ozonu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?