Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
Nazwa produktu
1-metylo-2-pirolidon, for Peptide Synthesis
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.7% | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 0.32 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C) | vapor pressure 0.32 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.32 hPa ( 20 °C) |
| mp -24 °C | mp −24 °C (lit.) | mp -24 °C | mp -24 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metylo-2-pirolidon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
872-50-4
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1005742500 | 04054839090677 |
| 1005744000 | 04054839090684 |