Przejdź do
906832
Dimethyl isosorbide
greener alternative
BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Isosorbide dimethyl ether, DMI, 1,4:3,6-Dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol 2,5-dimethyl ether, 2,5-Di-O-methyl-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
703,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
NACRES:
NA.07
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
80854
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CO[C@H]1COC2[C@@H](COC12)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI key
MEJYDZQQVZJMPP-ULAWRXDQSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Dimethyl isosorbide (DMI) is a biobased greener solvent and thus it aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information. Dimethyl isosorbide (DMI) is a sustainable alternative to dipolar aprotic solvents such as NMP and DMF, suitable for organic synthesis, as Baylis-Hillman reaction, and due to its high solubilization capacity when used as co-solvent for nonpolar drugs, make it an interesting compound for pharmaceutical and cosmetic industries as well.
Application
Dimethyl isosorbide may be used as an alternative solvent to NMP and/or DMF in some applications:
  • Polymer membranes preparation
  • Solvent in Baylis-Hillman reactions
  • Co-solvent to improve solubility of nonpolar compounds
  • Potential substitutes to short-chain glycol ethers
Features and Benefits
  • Bio-based
  • Made from Renewable Resource - straw
  • Non-toxic solvent
  • High solubility potential
  • High boiling point
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
247898PHR1486SML2607
assay
≥99%
assay
98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl isosorbide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is a BioRenewable solvent?
    1 answer
    1. BioRenewable solvents are sourced from renewable and sustainable biobased materials, such as soy/palm oil, wood waste, hay or corn byproducts, etc. It is important to highlight that our BioRenewable products do not compete with food production.
      Helpful?
  4. Why should you use BioRenewable solvents?
    1 answer
    1. You will contribute to create a sustainable world, significantly lowering environmental impact. Biorenewable solvents also decrease petroleum sources dependency, have higher recovery rates, and/or are safer for handling and disposal.
      Helpful?
  5. Do BioRenewable solvents have a similar quality to petroleum-based solvents?
    1 answer
    1. BioRenewable solvents can have the same or higher purity level compared to traditional solvents. These solvents are free of the many byproducts of petroleum manufacturing, such as benzene, aldehydes, and ethers.