Przejdź do
5.43899
NMP
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
920,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methyl-2-pyrrolidone, for liquid chromatography LiChrosolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Water
transmittance
300 nm, ≥50%, 325 nm, ≥90%, 350 nm, ≥97%, 400 nm, ≥99%
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: This study utilizes 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a high-purity solvent in the formulation of a transdermal bioadhesive system, enhancing the solubility and delivery of antimalarial drugs. The application highlights NMP′s role in pharmaceutical formulations, particularly in improving drug efficacy and patient compliance (Volpe-Zanutto et al., 2021).
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Water: ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99 %
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02497443778M79603
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.0%
assay
99%
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.05% Water
impurities
-
impurities
≤0.01% Free amines (as CH3NH2), ≤0.05% water
impurities
≤0.1% water (Karl Fischer)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?