Przejdź do
1.02497
NMP
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonim(y):
NMP, N-metylo-2-pirolidon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
732,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC-HS: suitable
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-metylo-2-pirolidon, for headspace gas chromatography SupraSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
technique(s)
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki o wysokiej czystości SupraSolv® są specjalnie zaprojektowane do chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-GC) do analizy pozostałości rozpuszczalników (RS) w aktywnych składnikach farmaceutycznych, substancjach pomocniczych i produktach leczniczych zgodnie z Ph. Eur i USP. Stężenia RS dla rozpuszczalników o wysokiej czystości są określone zgodnie z wytycznymi ICH (Międzynarodowa Rada Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Środków Farmaceutycznych Stosowanych u Ludzi) Q3C "Zanieczyszczenia: Wytyczne dotyczące pozostałości rozpuszczalników".
Application
Przeznaczony do czułego wykrywania analitów klas ICH 1, 2 i 3 w analizie pozostałości i analizie środowiskowej:
Każdy rozpuszczalnik resztkowy klasy 1 wg ICH ≤ 1 μg/g
Każdy rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 wg ICH ≤ 10 μg/g
Każdy rozpuszczalnik resztkowy klasy 3 wg ICH ≤ 50 μg/g
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.438998.06072443778
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0%
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
9.5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metylo-2-pirolidon
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102497100004027269692629
102497250004027269692636
102497050004027269692612
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?