Przejdź do
1.00415
A-1 Średni
GranuCult® prime, according to FDA-BAM, SMWW, granular, for coliforms, pkg of 500 g
Synonim(y):
Podłoże do hodowli bakterii coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
SMWW, AOAC®, USDA-FSIS, according to APHA, according to FDA-BAM
Ph:
6.7-7.1 (25 °C, 31.5 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
SMWW, AOAC®, USDA-FSIS, according to APHA, according to FDA-BAM
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Tightly closed), protect from light
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light brown
pH
6.7-7.1 (25 °C, 31.5 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
A-1 Medium to granulowane, odwodnione podłoże hodowlane stosowane do wykrywania bakterii coli typu kałowego w wodzie niezdatnej do picia i ściekach. Pepton z kazeiny, laktoza i salicyna są składnikami odżywczymi i gwarantują dobry wzrost mikroorganizmów. Chlorek sodu zapewnia równowagę osmotyczną. Triton X 100 jest dodawany jako detergent.
Application
A-1 Medium to selektywne podłoże hodowlane do wykrywania bakterii coli typu kałowego w wodzie niezdatnej do picia i ściekach.
Features and Benefits
  • GranuCult® prime oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji umożliwiająca dodawanie wielu suplementów bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtego
Wartość pH (25 °C): 6.7 - 7.1
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): brak do dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): brak do dobrego
Wzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): brak
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): brak
Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gaz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gaz (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): brak lub słaby
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gaz (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): -
Gaz (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Inkubacja: 3 godz.; 35 °C; tlenowa. 19-23 godziny; 44,5 °C.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® prime oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.10426C-23025C-28050
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
form
granular
form
granular
form
liquid
form
liquid
agency
SMWW, FDA-BAM, according to APHA, AOAC®, USDA-FSIS
agency
AOAC®, EPA, according to ISO 9308
agency
-
agency
-
suitability
coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
-
suitability
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A-1 Średni
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100415050004022536743585