Przejdź do
1.10426
Chromocult® Agar dla bakterii z grupy coli wg PN-EN-ISO 9308-1:
ChromoCult®, according to ISO 9308, EPA, AOAC®, granular, for coliforms, for Escherichia coli, pack of 500 g
Synonim(y):
Agar chromogenny E. coli, Chromogeniczny agar z bakteriami coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Agency:
AOAC®, EPA, according to ISO 9308
Ph:
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
3640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
AOAC®, EPA, according to ISO 9308
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
solubility
26.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with E.coli / Coliform Selective-Supplement (1.00898)
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Chromocult® Coliform Agar to granulowane, mniej selektywne i różnicujące chromogenne podłoże hodowlane przeznaczone do analizy mikrobiologicznej żywności i wody. Podłoże to oszczędza czas, umożliwiając jednoczesne wykrywanie, różnicowanie i oznaczanie E. coli i bakterii z grupy coli z wody pitnej i przetworzonej żywności w ciągu 24 godzin. Agar ten jest jedynym chromogennym podłożem hodowlanym, które zostało użyte do walidacji w celu przygotowania nowej wersji ISO 9308-1 (2014). Podłoże zawiera Tergitol 7 jako inhibitor bakterii Gram-dodatnich bez wpływu na wzrost docelowych bakterii z grupy coli/ E. coli. Chromocult® Coliform Agar jest zatem idealną pożywką do wykrywania bakterii z grupy coli / E. coli w wodzie pitnej i przetworzonej żywności. Ułatwia i przyspiesza procesy.
Application
Chromocult® Coliform Agar jest używany do jednoczesnego wykrywania bakterii z grupy coli i E. coli w wodzie pitnej, dezynfekowanej wodzie basenowej, gotowej wodzie z oczyszczalni i przetworzonych próbkach żywności.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): lekko mętny do mętnego
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Liczba kolonii (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Liczba kolonii (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≥ 70 %
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): częściowe zahamowanie
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): bez ograniczeń
Kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ciemnoniebieskie do fioletowych
Kolonie (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ciemnoniebieskie do fioletowych
Kolonie (Enterobacter aerogenes ATCC 13048 (WDCM 00175)): różowe do czerwonych
Kolonie (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): różowe do czerwonych
Kolonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): bezbarwne
Inkubacja: 21 ± 3 godziny w temperaturze 36 ± 2 °C
Stopień odzysku wynoszący 70 % odpowiada wartości produktywności wynoszącej 0.7.
Wskazana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008501.467581.20596
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
agency
AOAC®, according to ISO 9308, EPA
agency
-
agency
ISO 9308
agency
GB (4789), according to ISO 22964
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
ChromoCult®
form
granular
form
granular
form
plate (ready-to-use)
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Powiązane treści
Czysta woda pitna jest niezbędna do produkcji żywności i napojów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd chemicznych i mikrobiologicznych testów wody pitnej pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110426050004022536124612
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Wie wird der Agar aus dem Pulver hergestellt. Muss autoklaviert werden?
    1 answer
    1. Preparation instructions are as follow:
      Dissolve 26.5 g in 1 liter of purified water. Heat in boiling water and agitate frequently until completely dissolved. Do not autoclave, do not overheat!
      Cool the medium to 45 - 50 °C and pour plates. According to EN ISO 9308-1 dispense in Petri dishes to a depth of at least 4 mm (approximately 18 ml in a 90 mm plate).
      For using by poured plate method cool the medium to 44 - 47 °C in a water bath before use (see EN ISO 11133).
      The prepared medium is slightly turbid to turbid and yellowish. The pH value at 25 °C is in the range of 6.6-7.0
      There should be no visible moisture on the plates before use. When moisture is present, the plates should be dried for the minimum time required to remove visible moisture, following the procedure as described by EN ISO 11133.
      Preparation and addition of optional Cefsulodin solution (US-EPA approved method): Dissolve 5 mg of Cefsulodin in 2 ml of purified water and sterilize by membrane filtration (0.2 μm nominal pore size). Aseptically add the solution (2 ml per 500 ml of medium) to 500 ml of liquefied medium (45 - 50 °C). Pour plates as described above.
      Helpful?
  2. What precautions do you need to take to produce chromocult Coliformes agar, since it cannot be overheated or autoclaved? What are the recommendations? Sterile water? Sterile glassware?
    1 answer
    1. Ideally, a boiling hot water bath would be best. However, you may also use a hot plate with a magnetic stirrer to prepare the medium. Using a magnetic stir bar, thoroughly mix the powdered media with purified water until no clumps are visible. Use a container larger than the volume being prepared (for example - 1L Erlinmeyer flask to prepare 500 mL media). Heat media to 100°C, which will be the boiling temperature. Boiling will melt the agar, but bubbling will occur. Closely monitor to prevent boiling over. Media is sufficiently heated when the appearance transitions from cloudy/hazy to transparent. Allow media to cool to 45 - 50°C and pour aseptically onto plates. For larger volumes, the media can be dispensed by using a peristaltic pump, Sterile plates, utensils, and/or tubing may be used during the preparation and filling process.