Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Medium generujące prąd stały (gotowe do użycia)
Application
Pożywka do generowania komórek dendrytycznych (DC) została opracowana w celu łatwego i wydajnego generowania zarówno niedojrzałych, jak i w pełni dojrzałych mieloidalnych komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej. DC Generation Medium pozwala na generowanie DC zarówno z kriokonserwowanych, jak i świeżo wyizolowanych komórek. W tym drugim przypadku wymagane jest również podłoże Monocyte Attachment Medium (C-28051). Pożywka składa się z butelki Basal Medium i jednej fiolki SupplementMix. Dodanie SupplementMix do Basal Medium daje w rezultacie kompletną pożywkę. Zalecane dla: Ludzkie monocyty (hMo), świeżo wyizolowane i kriokonserwowane Ludzkie komórki jednojądrzaste (hMNC), świeżo wyizolowane
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Przechowywać Cytokine Pack w temperaturze -20°C w celu długotrwałego przechowywania lub w temperaturze od 4 do 8°C przez okres do 2 tygodni. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Kompletna pożywka uzupełniona cytokinami powinna zostać zużyta w ciągu 2 tygodni. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell DC Media are subjected to comprehensive quality control tests using human peripheral blood mononuclear cells. Each lot of PromoCell DC Media is tested for the ability to support DC maturation verified by morphological evaluation and flow cytometry analysis. Each lot of PromoCell Monocyte Attachment Medium is tested for its ability to support optimal attachment and viability of peripheral blood Monocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 250 ml | packaging pkg of 100 ml | packaging pkg of 250 ml | packaging pkg of 500 ml |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wytwarzania komórek dendrytycznych
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?