Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 951,00 zł |
Informacje o tej pozycji
951,00 zł
General description
Application
Features and Benefits
- Stabilny roztwór o minimalnym okresie przechowywania wynoszącym 3 lata
- Towarzyszy mu szczegółowy certyfikat analizy (CoA)
- Zgodność z normami DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271 i APHA 2120 B
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.021 g/cm3 | density 1.033 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-79-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1002460250 | 04027269231422 |