Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 898,00 zł |
Informacje o tej pozycji
477,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Au in 2 M HCl
technique(s)
AAS: suitable
density
1.033 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Analysis Note
(traceable to NIST - SRM 3121a)
Accuracy of the method: +/- 5 mg/l
Other Notes
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Au Certipur® | description traceable to NIST, 1000 mg/L in H2O | description traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg Certipur® | description traceable to NIST, 2000 mg/L in H2O |
| grade certified reference material | grade - | grade certified reference material | grade - |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| agency suitable for EPA 200.8 | agency traceable to NIST | agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency traceable to NIST |
| application(s) industrial qc | application(s) agriculture | application(s) industrial qc | application(s) agriculture |
| product line Certipur® | product line - | product line Certipur® | product line - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?