Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.61
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
MVP ICON®
Quality Segment
form
liquid
feature
calibration
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
General description
Roztwór wzorcowy przewodności (500 μS/cm) do sondy przewodności i stężenia MVP ICON®
SPECYFIKACJA:
SPECYFIKACJA:
- Wzorzec przewodności chlorku potasu, 500 μS/cm, w 25 °C
- Przewodność w 25 °C: 499 - 501 μS/cm
- Identyfikowalny z NIST SRM 3193
Application
Do użytku podczas wykonywania 3-punktowej kalibracji sondy pH/temperatury MVP ICON® (78088BC).
Packaging
Przezroczysta plastikowa butelka z białą zakrętką
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c