Kluczowe dokumenty
NIST3140
Platinum (Pt) standard solution
NIST® SRM® 3140
Wybierz wielkość
5 X 10 ML
6460,00 zł
6460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 10 ML
6460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
6460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania platyny. Jednostka SRM 3140 składa się z pięciu 10 ml zamkniętych ampułek ze szkła borokrzemowego z zakwaszonym roztworem wodnym przygotowanym grawimetrycznie, aby zawierał znany ułamek masowy platyny. Roztwór zawiera kwas chlorowodorowy o ułamku objętościowym około 10%, co odpowiada stężeniu (molarności) około 1,2 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
SRM 3140_cert
SRM 3140_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu zapoznania się z aktualnymi analitami i certyfikowanymi wartościami.
Platyna (Pt)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)