Przejdź do
1.00219
Kwas amidosiarkowy
EMPLURA®
Synonim(y):
Kwas amidosulfonowy, kwas sulfamowy, kwas sulfamidowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H3NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.09
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
226-218-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (acidimetric)
Form:
solid
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥98.5% (acidimetric)
form
solid
ign. residue
≤0.05%
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
solubility
water: 213 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Test (kwasymetryczny): ≥ 98,5 %
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 0,05 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.001038.14483242780
assay
≥98.5% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
pH
-
solubility
water: 213 g/L at 20 °C
solubility
213 g/L
solubility
213 g/L
solubility
water: 213 g/L at 20 °C, water: 470 g/L at 80 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas amidosiarkowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100219902504022536003115
100219250004022536003108