242780
Sulfamic acid
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Amidosulfonic acid
About This Item
klasa czystości
reagent grade
Próba
98%
Postać
powder or crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 213 g/L at 20 °C
water: 470 g/L at 80 °C
gęstość
2.151 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The ability of sulfamic acid/zinc powder to reduce nitrate to nitrogen gas under acidic condition has been utilized to denitrify nitrate-rich wastewater.
Zastosowanie
- As a catalyst in the synthesis of aryl-14H-dibenzo[a.j]xanthenes.
- As a green catalyst for the liquid Beckmann rearrangement of ketoxime in dried acetonitrile.
- As a nitrogen source as well as an in situ activator of hydroxy groups in the direct iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols.
- Synthesis of polysubstituted quinolones.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1