Przejdź do
1.00212
Bulion cystynowy z selenitem
GranuCult® prime, according to ISO 19250, FDA-BAM, AOAC®, APHA, granular, selective for Salmonella spp., pack of 500 g
Synonim(y):
Bulion selenowo-cystynowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
AOAC®, APHA, FDA-BAM, according to ISO 19250
Ph:
6.8-7.2 (37 °C, 23 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
selective for Salmonella spp.
Application(s):
clinical
food and beverages
industrial qc
microbiology
946,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
AOAC®, APHA, FDA-BAM, according to ISO 19250
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (37 °C, 23 g/L in H2O)
solubility
23 g/L
bulk density
900 kg/m3
application(s)
clinical
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
GranuCult® prime Selenite Cystine Broth jest przeznaczony do selektywnego wzbogacania Salmonelli z żywności i paszy dla zwierząt oraz innych materiałów, zwłaszcza gdy wykrycie Salmonella enterica subspecies enterica serovars Typhi i Paratyphi ma szczególne znaczenie.
Peptony, w tym enzymatyczne trawienie kazeiny, dostarczają azotu, witamin, aminokwasów, a laktoza stanowi źródło węgla. Fosforan disodowy działa jako bufor utrzymujący pH.
Selenit hamuje wzrost bakterii z grupy coli i enterokoków w ciągu pierwszych 6-12 godzin inkubacji, a następnie jego działanie hamujące stopniowo maleje.
Uważa się, że L-cysteina zwiększa wzrost Salmonelli poprzez zmniejszenie toksyczności. Zgodnie z modyfikacją opisaną przez Northa i Bartrama (1953), L-cysteina jest dodawana do oryginalnego preparatu Leifsona (1936).
Application
GranuCult® prime Selenite Cystine Broth jest stosowany do selektywnego wzbogacania Salmonelli z żywności i paszy dla zwierząt oraz innych materiałów, szczególnie w przypadku wykrywania Salmonella enterica subspecies enterica serovars Typhi i Paratyphi.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
849221.105491.09628
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
powder
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
agency
AOAC®, FDA-BAM, APHA, according to ISO 19250
agency
according to APHA
agency
-
agency
-
suitability
selective for Salmonella spp.
suitability
selective for Proteus spp., selective for Pseudomonas spp., selective for Salmonella spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp. (spp.)
application(s)
clinical
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion cystynowy z selenitem
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100212050004027269669713