Merck
84922
Millipore
Selenite Cystine Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
500 G
671,00 zł
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
671,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
L-cystine, 0.01 g/L
lactose, 4 g/L
mixed peptone, 5 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 10 g/L
sodium hydrogen selenite, 4 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
przydatność
selective for Proteus spp.
selective for Pseudomonas spp.
selective for Salmonella spp.
Opis ogólny
Selenite Cystine Broth can be used for the enrichment of Salmonella[1] from feces, food and other material.
Zastosowanie
do wzbogacania Salmonelli z kału, żywności i innych materiałów
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić 23 g w 1 litrze wody destylowanej. Ostrożnie podgrzać, ale nie powyżej 60°C. NIE sterylizować. Przelać do sterylnych pojemników. Sterylny filtr do dłuższego przechowywania. Przechowywać w ciemności w temperaturze 4°C. Wyrzucić w przypadku powstania osadu lub gdy roztwór zmieni kolor na czerwonawy.
Inne uwagi
Studies on the detection of Salmonella and Shigella in stool culture[2]
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Comparison of Culture Methods for Isolation of Salmonella in Yak Fecal Samples
Hua Yue
Indian Journal of Microbiology, 54(2), 223-226 (2014)
D P Fedorko et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 12(6), 463-466 (1989-11-01)
The Wampole Bactigen Salmonella-Shigella Latex Agglutination Test (SSLA) (Wampole Laboratories, Cranbury, New Jersey) was evaluated as a possible substitute for blind subculture of selenite broths from stool cultures. Recovery rates of Salmonella and Shigella from eosin-methylene blue (EMB) agar were