Przejdź do
1.00205
® prime MacConkey (MAC) Agar
according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM ), according to EP, according to USP, according to JP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
760,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
according to EP, according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM ), according to JP, according to USP
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
suitability
selective for coliforms: Escherichia spp., selective for coliforms: Salmonella spp., selective for coliforms: Shigella spp.
General description
GranuCult® prime MacConkey (MAC) Agar to selektywne podłoże agarowe przeznaczone do izolacji i potwierdzania obecności Escherichia coli i innych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, np. Salmonella i Shigella, z łańcucha żywnościowego, kosmetycznego, farmaceutycznego i innych materiałów. To podłoże hodowlane zawiera fiolet krystaliczny i sole żółciowe, które hamują wzrost flory bakteryjnej Gram-dodatniej, jednocześnie umożliwiając wzrost bakterii Gram-ujemnych. Peptony dostarczają azotu, witamin i aminokwasów. Laktoza i neutralny czerwony wskaźnik pH są używane do wykrywania degradacji laktozy. Fermentacja laktozy powoduje miejscowy spadek pH, co skutkuje zmianą koloru neutralnego czerwonego wskaźnika pH. W ten sposób powstają czerwonawo-różowe kolonie, a podłoże wokół kolonii zmienia kolor na czerwonawy. Często wokół kolonii tworzy się strefa wytrącania żółci. Sole żółci i fiolet krystaliczny hamują wzrost bakterii Gram-dodatnich. Agar jest środkiem zestalającym.
Application
Agar GranuCult® prime MacConkey (MAC) służy do izolowania i potwierdzania obecności Escherichia coli i innych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, np. Salmonella i Shigella, w łańcuchu żywnościowym, kosmetykach, farmaceutykach i innych materiałach. Z próbek można wyizolować różne bakterie, takie jak salmonella spp, shigella spp i bakterie z grupy coli.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.002131.460221.00207
form
powder
form
powder
form
plate
form
powder
agency
according to EP, according to JP, according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM ), according to USP
agency
FDA-BAM
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
agency
ISO
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
selective for coliforms: Escherichia spp., selective for coliforms: Shigella spp., selective for coliforms: Salmonella spp.
suitability
selective and differential for Escherichia 0157:H7
suitability
Escherichia coli
suitability
selective for Salmonella spp.
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100205050004027269646899
100205500004027269646905