Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
agency
FDA-BAM
Quality Segment
form
powder
shelf life
5 yr
composition
- Enzymatic digest of casein 17.0 g/L
- Enzymatic digest of animal tissue 3.0 g/L
- Sodium chloride 5.0 g/L
- Bile salts No. 3 1.5 g/L
- Sorbitol 10.0 g/L
- Neutral red 0.03 g/L
- Crystal violet 0.001 g/L
- Agar-agar 15.0 g/L
packaging
container of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1±0.2 (25 °C)
solubility
water: soluble
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with CT supplement (77981)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
suitability
selective and differential for Escherichia 0157:H7
General description
Obecność soli żółciowych i fioletu krystalicznego hamuje wzrost drobnoustrojów Gram-dodatnich, zwiększając tym samym wzrost drobnoustrojów Gram-ujemnych.
Specyficzna selektywność pożywki polega na dodaniu suplementu tellurytu potasu cefiksymu w kierunku E. coli 0157:H7, co z kolei hamuje florę towarzyszącą. Dodanie sorbitolu do pożywki wraz z neutralnym czerwonym wskaźnikiem pH służy do wykrywania kolonii sorbitolododatnich, które mają czerwony kolor. Typowe kolonie (sorbitol ujemny) E. coli 0157 są przezroczyste, bezbarwne do bladożółtawych o małej średnicy.
Enzymatyczne trawienie kazeiny i tkanek zwierzęcych dostarcza azotu, witamin i aminokwasów do rozwijających się drobnoustrojów. Agar jest środkiem zestalającym.
Application
Analysis Note
- Odwodnione podłoże jest granulowane i ma jasnoróżowy kolor.
- Typowe kolonie (sorbitol ujemny) E. coli 0157 są przezroczyste, bezbarwne do bladożółtych o małej średnicy.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Heimplate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| packaging container of 500 g | packaging - | packaging - | packaging pack of 20-120 plates |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1002130500 | 04027269646912 |